NP9
TERGITOL™
Type NP-9
Szinonimák:
Mono(p-nonylphenyl)ether, Nonoxynol-9, Polyethylene glycol mono(branched p-nonylphenyl) ether
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(chemical)
Minőségi szint
leírás
non-ionic
típus
Type NP-9
Forma
liquid
molekulatömeg
616 g/mol
CMC
60 ppm
átmeneti hőmérséklet
cloud point 54 °C
oldhatóság
water: soluble
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
12.9
SMILES string
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
In protein research, Tergitol plays a crucial role in facilitating protein analysis and purification. Its detergent properties enable it to lyse cells, releasing soluble proteins, and solubilizing membrane proteins and lipids, making them accessible for further study. Additionally, it may also be employed in protein crystallization, preventing non-specific binding during affinity purification and immunoassay procedures, and serves as an additive in electrophoresis. Tergitol, extending beyond protein research, finds versatile applications in various industries, serving as a valuable component in formulation research due to its ability to emulsify, disperse, and solubilize, thereby enhancing the stability and homogeneity of different mixtures.
Surfactants, possessing both hydrophilic and hydrophobic components, fall into two main categories: ionic, which ionize in water (anionic, cationic, or ampholytic), and nonionic, which do not ionize. Tergitol NP 9 product is a nonionic surfactant with diverse applications such as emulsification, dispersion, solubilization, and detergent use.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent detergent quality
- Outstanding wetting
- Flexible solubility characteristics
- Unique handling properties
- Low odor
- Can be rinsed easily
- Chemically stable in the presence of dilute acids, bases, and salts
- Compatible with organic solvents, soaps, anionic, and other nonionic surfactants
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
476.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
247 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)