leírás
non-ionic
molekulatömeg
640 g/mol
CMC
34 ppm
átmeneti hőmérséklet
cloud point 40 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
12.6
SMILES string
OCCO.CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H10O.C3H8O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h5H,2-4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMNOIORHZMRPLS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
392.0 °F - open cup - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
200 °C - open cup - (External MSDS)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?