Fontos dokumentumok
NP10
Sigma-Aldrich
TERGITOL
Type NP-10
Szinonimák:
Mono(p-nonylphenyl)ether, Polyethylene glycol mono(branched p-nonylphenyl) ether
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
NACRES:
NA.21
leírás
non-ionic
Minőségi szint
típus
Type NP-10
molekulatömeg
682 g/mol
CMC
55 ppm
átmeneti hőmérséklet
cloud point 63 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13.2
SMILES string
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tergitol is a nonionic surfactant.
Alkalmazás
Tergitol has been used in a study to assess the structural characterization and antimicrobial properties of silver nanoparticles. It has also been used in a study to investigate the detection of Salmonella enterica serotype enteritidis in naturally contaminated environmental samples from integrated poultry houses.
Egyéb megjegyzések
Polyglycol ether (nonionic) surfactants.
Jogi információk
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
476.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
247 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Dokumentumtár megtekintése
Ning Jie Yang et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 23(11), 1509-1517 (2016-04-14)
Estrogen-related receptor β (ESRRB), which is a member of the nuclear orphan receptor family, regulates the messenger RNA (mRNA) expression levels of the transcription factors, Oct4 and Nanog, in early embryos and germ cells, thereby maintaining the undifferentiated state and
Carmen Vida et al.
Frontiers in microbiology, 7, 4-4 (2016-02-03)
This study focused on the microbial profile present in an agricultural soil that becomes suppressive after the application of composted almond shells (AS) as organic amendments. For this purpose, we analyzed the functions and composition of the complex communities present
Mohosin Sarkar et al.
Journal of lipids, 2012, 610937-610937 (2012-06-22)
Paraoxonase-1 (PON1) is a serum protein, the activity of which is related to susceptibility to cardiovascular disease and intoxication by organophosphorus (OP) compounds. It may also be involved in innate immunity, and it is a possible lead molecule in the
Rosanna S Kwok et al.
PLoS genetics, 11(7), e1005307-e1005307 (2015-07-02)
Daily rhythms in gene expression play a critical role in the progression of circadian clocks, and are under regulation by transcription factor binding, histone modifications, RNA polymerase II (RNAPII) recruitment and elongation, and post-transcriptional mechanisms. Although previous studies have shown
Ning Jie Yang et al.
Clinical and experimental reproductive medicine, 41(1), 1-8 (2014-04-03)
Estrogen related receptor β (Esrrb) is a member of the orphan nuclear receptors and may regulate the expression of pluripotency-related genes, such as Oct4 and Nanog. Therefore, in the present study, we have developed a method for delivering exogenous ESRRB