Fontos dokumentumok
STS0014
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-15
greener alternative
Non-ionic surfactant
Szinonimák:
Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated, Secondary alcohol ethoxylate 15 EO
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.28
grade
laboratory grade
Minőségi szint
leírás
non-ionic
form
solid
molekulatömeg
average mol wt 860 g/mol by calculation
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
hybridization: suitable
CMC
162 ppm (25°C)
viszkozitás
43 cP(25 °C)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point 29 °C
oldhatóság
water: freely soluble (some compositions may form gels)
sűrűség
1.007 g/mL at 20 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
15.4
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Tergitol 15-S-15 is a secondary alcohol ethoxylate with 15 ethylene oxide units
Tulajdonságok és előnyök
  • High HLB emulsifier & dispersant
  • Provides freeze/thaw & ionic stability
  • Electrolyte solubility
  • High temperature wetting
  • Readily biodegradable
Jogi információk
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
449.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
232 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)