86453
TERGITOL™ TMN 6
Liquid, 800 ppm, cloud point 36 °C
Szinonimák:
Trimethylnonylpolyethylene glycol, TERGITOL™ TMN-6 (90% aqueous) surfactant, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
leírás
non-ionic
form
liquid
molekulatömeg
538 g/mol
szennyeződések
~10% water
CMC
800 ppm
HLB érték
~11.7
átmeneti hőmérséklet
cloud point 36 °C
sűrűség
1.01 g/mL at 20 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13.1
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the slurry after ball milling to improve its wetting behavior to prepare alumina sheets
- in the cloud point extraction process to extract organic compounds like natural estrogens E1 and E2 from urine samples
- as an emulsifier in the optimization of the ultrasound-assisted surfactant-enhanced emulsification microextraction (UASEME) procedure to promote the extraction of benzimidazole anthelmintics
- in the preparation of blood mimicking fluid (BMF) mixture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Superior wetting agent
- Serve as a penetrant & dispersant
- Narrow gel range
- Acts as silicone emulsifier
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
WGK
WGK 2