Fontos dokumentumok
STS0020
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-12
greener alternative
Non-ionic surfactant
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.28
grade
laboratory grade
Minőségi szint
leírás
non-ionic
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
104 ppm (25°C)
viszkozitás
85 cP(25 °C)
átmeneti hőmérséklet
pour point 20 °C
cloud point 89 °C (1 wt% actives aqueous solution)
oldhatóság
chlorinated solvents: soluble (and most popular organic solvents)
water: soluble
sűrűség
1.026 g/mL at 20 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
14.5
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Jogi információk
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)