15S7
TERGITOL™
Type 15-S-7
Szinonimák:
Secondary alcohol ethoxylate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
típus
Type 15-S-7
Forma
liquid
molekulatömeg
508 g/mol
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
38 ppm
átmeneti hőmérséklet
pour point 1 °C
cloud point 37 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
12.1
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Tergitol 15-S-7 is a linear non-ionic surfactant that is a secondary ethoxylated alcohol. It is compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants.
Alkalmazás
- To study the synergistic effect of Tergitol 15-S-7 and AOT (dioctyl sulfosuccinate) on bacterial oxidation of alkanes in crude oils
- In cloud-point extraction technique to extract polycyclic aromatic hydrocarbons from aqueous solutions
- Along with MgSO4 in anolyte reservoir for electrokinetic experiments
- As a very efficient surfactant in removing non-polar oil
- To study the phase behavior of surfactant-brine–oil system, which is desired for enhanced oil recovery
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent formulation & handling properties
- Superior wetting & rinseability
- Low odor
- Narrow gel range
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
469.4 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
243 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.