1547200
USP
Polyoxyl 35 castor oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Castor oil, ethoxylated, PEG 35 castor oil
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
polyoxyl
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C4H7Cl2NO2/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3H,1-2H2,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMNCUXPHXKHBPY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
494.6 °F - Not applicable
Lobbanási pont (C)
257 °C - Not applicable