30906
Castor Oil, Ethoxylated
Szinonimák:
Cremophor® ELP, ELP, PEG-35 castor oil, Polyoxyl-35 castor oil
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
form
paste
szennyeződések
alkalinity, complies
≤ acetic acid (≤0.5 g/100g (%) verfied on random samples only)
≤0.1% oleic acid
≤0.1% palmitic acid
≤0.2% sulfated ash (verfied on random samples only)
≤0.20% ricinoleic acid
≤0.5% water
≤1 ppm ethylene oxide (verfied on random samples only)
≤1.0% free fatty acids
≤10 ppm dioxan (verfied on random samples only)
≤10 ppm heavy metals (verfied on random samples only)
≤620 ppm diethylene glycol (verfied on random samples only)
≤620 ppm ethylene glycol (verfied on random samples only)
izzítási maradék
≤0.2%
pH
5.0-7.0 (1 g/10 mL in H2O)
viszkozitás
600-750 mPa.s(25 °C)
savérték
≤2.0 mg KOH/g
hidroxil érték
65‑78 mg KOH/g
jódérték
25‑35 g/100g
szappanosítási érték
65‑70 mg KOH/g
kation nyomok
K: ≤15 ppm
InChI
1S/C4H7Cl2NO2/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3H,1-2H2,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMNCUXPHXKHBPY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
494.6 °F - Not applicable
Lobbanási pont (C)
257 °C - Not applicable