P1754
TWEEN® 80
viscous liquid
Szinonimák:
TWEEN® 80, POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine (tallow)
bovine (tallow)
Minőségi szint
leírás
non-ionic
form
viscous liquid
molekulatömeg
micellar avg mol wt 79,000
average mol wt 1310
összetétel
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
aggregált szám
60
CMC
0.012 mM (20-25°C)
viszkozitás
400-620 mPa.s
átmeneti hőmérséklet
cloud point 65 °C
oldhatóság
water: soluble, clear to slightly hazy, colorless to yellow
sűrűség
1.064 g/cm3
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
15
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent wetting and dispersing agent
- Highly versatile surfactant for your Cell Biology and Biochemical research
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?