Fontos dokumentumok
06855
Kollisolv® PEG E 400
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), Lutrol E 400, Macrogol 400, Polyethylene glycol, Polyethylene glycol 400, PEG
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw 380-420 g/mol (from OH-value (56100*2/OHZ))
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szennyeződések
reducing substances, complies
≤0.1% sulfated ash
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol (sum)
≤0.5 g acetic acid (per 100 g)
≤1 ppm ethylene oxide
≤1 ppm lead (verified on random samples only)
≤1.0% water
≤10 ppm dioxan
≤15 ppm formaldehyde
≤5 ppm heavy metals (verfied on random samples only)
≤620 ppm ethylene glycol
pH
4.5-7.0 (50 g/L)
viszkozitás
105-130 mPa.s(20 °C) (6.8-8.0 CS (98.9°C)
hidroxil érték
267‑295 mg KOH/g
oldhatóság
H2O: 10%, clear, colorless
alkalmasság
complies for acidity or alkalinity
SMILES string
C(CO)O
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
This research grade product is intended for use in R&D and development only.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?