Fontos dokumentumok
Y0002382
Supelco
Propylene glycol monocaprylate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Capmul 908P, Propylene glycol monocaprylate, Sefsol 218
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H22O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.29
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Propylene glycol monocaprylate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Unit quantity: 600mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
266.0 °F
Lobbanási pont (C)
130 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)