Fontos dokumentumok
16316
Sigma-Aldrich
Turkey red oil sodium salt
for microscopy
Szinonimák:
Castor-oil sulfated sodium salt, Sulfated castor oil, Sulforicinolate sodium salt
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
MA.02
grade
for microscopy
Minőségi szint
leírás
anionic
Teszt
100%
szennyeződések
16-20% water (Karl Fischer)
pH
7-8 (10%)
Egyéb megjegyzések
During long periods of cold weather, and during storage at low temperatures, cloudiness or crystallization can occur in individual cases. These can be eliminated by stirring and gentle heating up to 40°C without any loss of quality.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)