238470
Cremophor® EL
Szinonimák:
Castor oil polyoxyethylene ether, Ethoxylated castor oil, PEG-35 castor oil, Polyoxyl 35 castor oil, polyoxyl 35 castor oil
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
clear pale yellow
CMC
~0.02%
oldhatóság
ethanol: soluble
water: soluble, clear (at higher temperatures the solution will be come turbid)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C4H7Cl2NO2/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3H,1-2H2,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMNCUXPHXKHBPY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Proteomic responses of carotenoid and retinol administration to Mongolian gerbils.: This research examines the proteomic responses in Mongolian gerbils administered with carotenoids and retinol. Cremophor® EL is utilized as a solubilizing agent for these compounds, highlighting its role in biochemical studies involving lipid-soluble substances (Bohn et al., 2018).
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Sparreboom, A., et al. 1996. Cancer Res.56, 2112.
Woodcock, D.M., et al. 1990. Cancer Res.50, 4199.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
494.6 °F - Not applicable
Lobbanási pont (C)
257 °C - Not applicable