1547903
USP
Polyoxyl 40 stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Polyethylene glycol monostearate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
polyoxyl
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C20H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h21H,2-19H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1