Fontos dokumentumok
402982
Lead(II) oxide
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 0 °C)
Teszt
≥99.0%
form
powder, crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lead
szennyeződések
≤0.02% Insoluble matter in dilute HOAc
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L)
mp
886 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
kation nyomok
Ag: ≤5 ppm
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
SMILES string
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Célzott szervek
Central nervous system,Kidney,Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3