Fontos dokumentumok
518131
Lead(IV) oxide
99.998% trace metals basis
Szinonimák:
Lead (su)peroxide, Lead dioxide, Lead peroxide
Teszt
99.998% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lead
SMILES string
O=[Pb]=O
InChI
1S/2O.Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Lead(IV) oxide-graphite composite electrodes: application to sensing of ammonia, nitrite and phenols.: This research discusses the use of Lead(IV) oxide-graphite composite electrodes in the detection of various chemicals, highlighting its potential for environmental monitoring and safety applications. The study explores the electrochemical properties of Lead(IV) oxide in these contexts, which may offer insights into its utility in more advanced battery technologies or energy storage solutions (Sljukić et al., 2007).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Célzott szervek
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)