Fontos dokumentumok
T7883
Trimethoprim
≥98.5%
Szinonimák:
2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, NSC 106568
Teszt
≥98.5%
form
powder
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
szín
white to light yellow
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DHFRP1(573971) , KCNH1(3756)
rat ... Dhfr(24312)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.