Fontos dokumentumok
M1511
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
analytical standard, ≥98.0% (titration)
Szinonimák:
2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, Coenzyme M sodium salt, HS-CoM Na, MESNA
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (titration)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Quantification of sodium 2-mercaptoethanesulfonate (MESNA) from human samples by micellar electrokinetic chromatography (MEKC) coupled with UV detection and in-capillary derivatization of MESNA
- Development of a fluorescence-enhanced histidine stabilized gold nanoclusters (His-Au NCs) based probe for the detection of sodium 2-mercaptoethanesulfonate in uromitexan samples
- High-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometric based bioanalysis of sodium 2-mercaptoethanesulfonate in rat plasma samples
- To quantify sodium 2-mercaptoethanesulfonate in two of its pharmaceutical preparations (injections) by surface-enhanced Raman scattering (SERS) using gold colloid as a probe
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?