Fontos dokumentumok
241547
Lead oxide
powder (red), 1-2 μm, 99%
Szinonimák:
Lead oxide, red, Lead(II,IV) oxide, Minium
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
10 mmHg ( 0 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder (red)
részecskeméret
1-2 μm
SMILES string
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?