Fontos dokumentumok
1.07401
Supelco
Lead(II) oxide
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Lead(II) oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
OPb
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-267-0
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (complexometric)
form
solid
szennyeződések
≤0.05% Substances insoluble in dilute acetic acid
≤0.3% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
veszteség
≤0.2% loss on ignition, 850 °C
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
888 °C
oldhatóság
0.072 g/L
sűrűség
9.53 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
3500‑3700 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
kation nyomok
Ag: ≤0.002%
Bi: ≤0.02%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
N: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/O.Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Brassica nigra and Curcuma longa Compounds Affecting Interactions Between Spodoptera exigua and Its Natural Enemies Cotesia flavipes and Podisus maculiventris.: This study investigates the effects of compounds from Brassica nigra and Curcuma longa on the interactions between the pest Spodoptera exigua and its natural enemies. It explores the potential of these compounds in integrated pest management strategies (Tavares et al., 2019).
  • Synthesis and characterization of a new nano lead(II) 0-D coordination supramolecular compound: A precursor to produce pure phase nano-sized lead(II) oxide.: This research details the synthesis and characterization of a novel nano lead(II) supramolecular compound. The compound serves as a precursor for producing pure phase nano-sized lead(II) oxide, highlighting its potential applications in nanotechnology and materials science (Fard et al., 2017).
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Ag (Silver): ≤ 0.002 %
Bi (Bismuth): ≤ 0.02 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Loss on ignition (850 °C): ≤ 0.2 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.3 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)