Fontos dokumentumok
339075
Boric anhydride
99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Boron trioxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Teszt
99.98% trace metals basis
Forma
powder
mp
450 °C (lit.)
sűrűség
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?