Fontos dokumentumok
15678
Boric anhydride
puriss. p.a., ≥98% (T)
Szinonimák:
Boron trioxide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥98% (T)
Forma
solid
veszteség
≤3% loss on ignition, 900 °C
mp
450 °C (lit.)
sűrűség
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤50 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤30 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤30 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Boron carbon nitride nanosheet (BCN) by thermal condensation reaction with urea and melamine.
- Boron-doped reduced graphene oxide (B-rGO) via a chemical vapor deposition method.
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)