Fontos dokumentumok
11536
Lead(II,IV) oxide
≥96%
Szinonimák:
Minium, Red lead oxide, Trilead tetraoxide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
10 mmHg ( 0 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥96%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: lead
reagent type: catalyst
szennyeződések
≤0.1% in HNO3/H2O2 insoluble matter
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
SMILES string
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?