Fontos dokumentumok
203610
Lead(II) oxide
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Lead monoxide, Plumbous oxide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
10 mmHg ( 0 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lead
mp
886 °C (lit.)
SMILES string
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Gamma ray radiation shielding glasses such as GeO2-PbO-Al2O3–CaO glasses.
- Perovskite ceramic materials. For example, it can be used to synthesize lead magnesium niobate, widely applied in the field of electronic ceramics due to its high dielectric constant and voltage stability.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Célzott szervek
Central nervous system,Kidney,Blood
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)