Merck
211907
Sigma-Aldrich
Lead(II) oxide
powder, <10 μm, ReagentPlus®, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Lead monoxide
About This Item
Lineáris képlet:
PbO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
Teszt:
≥99.9% trace metals basis
Forma:
powder
gőznyomás
10 mmHg ( 0 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lead
részecskeméret
<10 μm
pH
9.9 (20 °C, 100 g/L)
mp
886 °C (lit.)
SMILES string
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Lead (II) oxide is amphoteric in nature, capable of reacting with both acid and base. It exists in two forms, litharge and massicot. Lead (II) oxide is commonly used in making lead glass and glazing pottery. Addition of PbO (as a dopant) to Ni-Cu-Zn ferrite increases the densification rate and final sintered density, whereas activation energy of densification was reduced.
Alkalmazás
Lead(II) oxide (PbO) has been used in the preparation of (Pb0.93La0.07)(Zr0.65Ti0.35)O3 powder (PLZT 7/65/35), (Pb0.97La0.03)(Zr0.52Ti0.48)O3 (PLZT) ceramics and (Pb0.84Ba0.16)(Zr0.54Ti0.46)O3 (PBZT) ceramics.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Célzott szervek
Central nervous system,Kidney,Blood
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Magnetic and piezoelectric properties of magnetoelectric laminate transformer.
Kozielski L and Adamczyk M.
Archives of Metallurgy and Materials, 56(4), 1111-1117 (2011)
Clugston M and Flemming R
Advanced Chemistry, 340-340 (2000)
Effects of Lead (II) Oxide on Processing and Properties of Low-Temperature-Cofirable Ni-Cu-Zn Ferrite.
Jean JH, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 82(2), 343-350 (1999)
Daintith J.
The facts on file dictionary of chemistry, 161-161 (1999)
Lucjan Kozielski et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 13(2), 2419-2429 (2013-02-14)
Enhanced functionality of electro-optic devices by implementing piezoelectric micro fibers into their construction is proposed. Lanthanum-modified lead zirconate titanate (PLZT) ceramics are known to exhibit high light transparency, desirable electro-optic properties and fast response. In this study PLZT fibers