172405
Tetraethylene glycol dimethyl ether
≥99%, cross-linking reagent click chemistry
Szinonimák:
2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] ether, Dimethoxytetraethylene glycol, Dimethyltetraglycol, Tetraglyme
About This Item
Javasolt termékek
product name
Tetraethylene glycol dimethyl ether, ≥99%
gőzsűrűség
7.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
510 °F
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
szennyeződések
≤1.0% Water (Karl Fischer)
≤50 ppm Trace peroxide (as H2O2)
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
275-276 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
sűrűség
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
COCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
276.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
136 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?