Merck
537527
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoethyl ether acetate
99%
Szinonimák:
DE Acetate, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyldiglycol acetate
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.21
Beilstein:
1764643
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
termékcsalád
ReagentPlus®
Minőségi szint
Teszt
99%
robbanási határérték
8 % (lit.)
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
sűrűség
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ether
SMILES string
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diethylene glycol monoethyl ether acetate [2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate] is an absorbent having high-boiling point. It helps in improving the CO2 solubility as it is rich in carbonyl and ether groups.
Alkalmazás
  • Density and Speed of Sound of Diethylene Glycol Monoethyl Ether+ Propylene Glycol at T=(288.15 - 318.15) K: This study provides crucial thermophysical data essential for designing engineering systems involving diethylene glycol monoethyl ether (carbitol) (M Barzegar Jalali, A Jouyban, H Shekari, 2020).
  • Hydrate Equilibrium Conditions for Water, Diethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate, and Methane: Discusses the effects of diethylene glycol monoethyl ether acetate on hydrate formation, crucial for applications in energy and environmental engineering (M Kida, M Watanabe, Y Jin, Y Konno, 2016).
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solubilities of CO2 capture absorbents 2-ethoxyethyl ether, 2-butoxyethyl acetate and 2-(2-ethoxyethoxy) ethyl acetate.
Li Y, et al.
Fluid Phase Equilibria, 370, 1-7 (2014)