Fontos dokumentumok
8.02932
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol diethyl ether
for synthesis
Szinonimák:
Diethylene glycol diethyl ether, Diethyl diglycol, Bis(2-ethoxyethyl) ether, 2-Ethoxyethyl ether, Diethyl Carbitol
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5OCH2CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
EC index szám:
203-963-7
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98% (GC)
bp:
189 °C/1013 hPa
gőznyomás:
0.5 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
0.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
174 °C
hatékonyság
4970 mg/kg LD50, oral (Rat)
6097 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
189 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 71 °C
sűrűség
0.91 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CCOCC)CCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Jogi információk
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup