Merck
445878
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
average MN 250, cross-linking reagent click chemistry
Szinonimák:
Polyethylene glycol, Dimethyl polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Terméknév
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether, average Mn ~250
Forma
liquid
molekulatömeg
average Mn ~250
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
törésmutató
n20/D 1.441
bp
>250 °C
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Paper Title: Molecular dynamics simulations for self-diffusion coefficients: The case of CO2, n-alkanes, and poly(ethylene glycol) dimethyl ethers - Studies self-diffusion coefficients using molecular dynamics simulations to provide insights into the behavior of poly(ethylene glycol) dimethyl ethers (OA Moultos et al., 2016).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
312.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
156.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)