Merck
W509043
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) ethyl ether
≥99%
Szinonimák:
Diethylene glycol monoethyl ether, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL, Diethylene glycol ethyl ether, Ethyldiglycol
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.17
Beilstein:
1736441
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
faint
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.63 (vs air)
gőznyomás
0.12 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
robbanási határérték
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
törésmutató
n20/D 1.427 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
sűrűség
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
faint
SMILES string
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A novel method of selecting solvents for polymer electrospinning.
Luo C, et al.
Polymer, 51(7), 1654-1662 (2010)
B D Hardin
Toxicology, 27(2), 91-102 (1983-06-01)
The glycol ethers are an important and widely used class of solvents. Recent studies have demonstrated that ethylene glycol monomethyl ether (EGME), ethylene glycol dimethyl ether (EGdiME), ethylene glycol monoethyl ether (EGEE), and ethylene glycol monoethyl ether acetate (EGEEA) are
R L Smith
Environmental health perspectives, 57, 1-4 (1984-08-01)
Ethylene oxide-based glycol ether and glycol ether ester solvents have been used in the coatings industry for the past fifty years. Because of their excellent performance properties (evaporation rate, blush resistance, flow-out and leveling properties, solubility for coating resins, solvent
Excess enthalpies of some cellosolves with 1-butanol at 298.15 K.
Cobos JC and Casanova C.
Fluid Phase Equilibria, 20, 155-160 (1985)
M Yazdanian et al.
Veterinary research communications, 19(4), 309-319 (1995-01-01)
The effect of diethylene glycol monoethyl ether (DGME; Transcutol) on the permeation of ivermectin, a broad-spectrum antiparasitic agent, through bovine skin was evaluated by in vitro permeation experiments followed by serial sectioning of the skin to assess the amount of