Fontos dokumentumok
P3265
Poly(ethylene glycol)
average MN 400
Szinonimák:
Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Javasolt termékek
product name
Poly(ethylene glycol), average mol wt 400
form
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average mol wt 400
törésmutató
n/D 1.465 (20 °C)
viszkozitás
7.3 cSt (210 °F)
mp
4-8 °C
oldhatóság
water: 100 mg/mL
sűrűség
1.1254 g/cm3 at 20 °C
1.0930 g/cm3 at 60 °C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?