Merck
205621
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol dibutyl ether
≥99%
Szinonimák:
2-Butoxyethyl ether, Bis(2-butoxyethyl) ether, Dibutyldiglycol
Méret kiválasztása
100 ML
12 400,00 Ft
500 ML
32 900,00 Ft
1 L
35 760,00 Ft
12 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
12 400,00 Ft
500 ML
32 900,00 Ft
1 L
35 760,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2OCH2CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.33
Beilstein:
1750713
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
12 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
sűrűség
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CCCCOCCOCCOCCCC
InChI
1S/C12H26O3/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
The color changes in weak acid solutions of plutonium (IV) nitrate in diethylene glycol dibutyl ether has been studied[1].
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
244.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
118 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The properties of inorganic compounds in organic solvents?I: The hydrolysis and polymerization of quadrivalent plutonium nitrate species in diethylene glycol dibutyl ether.
Tuck DG.
J. Inorg. Nucl. Chem., 6(3), 252-256 (1958)