Merck
H26456
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethyl ether, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol
About This Item
Lineáris képlet:
(HOCH2CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.12
Beilstein:
969209
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99%
bp:
245 °C (lit.)
gőznyomás:
0.01 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
2.14 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
leírás
non-ionic
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
442 °F
robbanási határérték
2-12.3 %
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
pH
5.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diethylene glycol (DEG) is employed as a comonomer during the synthesis of poly (ethylene terephthalate) (PET). It undergoes oxidation on treatment with nitric acid. Its toxicity has been assessed. The ozonation and modified Fenton oxidation of DEG have been investigated.
Alkalmazás
Diethylene glycol may be used in the preparation of bis(2,2′:6′,2″-terpyrid-4′-yl) diethylene glycol, which can act as a precursor for producing water-soluble coordination polymers.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Diethylene glycol poisoning.
Schep LJ, et al.
Clinical Toxicology, 47(6), 525-535 (2009)
Degradation mechanism of diethylene glycol units in a terephthalate polymer.
Lecomte HA and Liggat. JJ.
Polymer Degradation and Stability, 91(4), 681-689 (2006)
Metallo-supramolecular diethylene glycol: water-soluble reversible polymers.
Schmatloch S, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 23(16), 957-961 (2002)
Oxidation of diethylene glycol with nitric acid.
Svetlakov NV, et al.
Russ. J. Org. Chem., 38(5), 753-753 (2002)
Tuba Turan-Ertas et al.
Chemosphere, 47(3), 293-301 (2002-05-09)
This paper describes a study of oxidation of diethylene glycol (DEG) by ozone and modified Fenton process (hydrogen peroxide and ferric salt mixture) in aqueous solution. Both oxidation processes were able to oxidize relatively high concentrations of DEG effectively. DEG
Cikkek
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.