Fontos dokumentumok
239313
Sodium sulfate
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
granular
szennyeződések
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
veszteség
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp
884 °C (lit.)
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
kation nyomok
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
NaSO4 can also be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts. It is used for drying almost all compounds including fatty acids, aldehydes, ketones, and alkyl and aryl halogenides.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
suitable for GC/MSTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.