Fontos dokumentumok
M7506
Magnesium sulfate
anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5%
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 5210
gőzsűrűség
<0.01 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.5%
Forma
powder
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
SMILES string
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- In Biginelli reactions to synthesize dihydropyrimidinones by solvent-free conditions.
- In the synthesis of 2-imidazolines by the reaction of aldehydes and ethylenediamine in the presence of hydrogen peroxide and sodium iodide.
The mixture of MgSO4 and bayerite is used to prepare single-phase,MgAl2O4 spinel nanoparticles by calcining the powder mixture at 800 oC.
MgSO4 (anhydrous) can also be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC/MSTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.