Fontos dokumentumok
117714
3-Methoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
m-Anisic acid, m-Methylsalicylic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
bp
170-172 °C/10 mmHg (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
COc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?