Fontos dokumentumok
S6547
Sodium sulfate
BioXtra, ≥99.0%
Szinonimák:
Na2SO4, sodium sulphate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.01% Insoluble matter
mp
884 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)