Fontos dokumentumok
238597
Sodium sulfate
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder
About This Item
anhydrous
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
szennyeződések
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
veszteség
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5% in water)
5.2-9.2
mp
884 °C (lit.)
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
kation nyomok
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- In the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of aryl halides with arylboronic acids to synthesize biaryl compounds in the presence of PdCl2.
- For the aminolytic depolymerization of PET (polyethylene terephthalate) bottle waste.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)