Fontos dokumentumok
154393
4-Acetylbenzonitrile
99%
Szinonimák:
4′-Cyanoacetophenone
Teszt
99%
Forma
solid
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 18
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
56-59 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
nitrile
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLPHXWGWBKZSJC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?