Fontos dokumentumok
793531
Sodium sulfate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Teszt
≥99%
Forma
powder
minőség
free-flowing
veszteség
≤0.5% loss on drying
pH
5.2-8 (20 °C, 50 g/L)
mp
884 °C (lit.)
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- Iron Phosphate Purification: Sodium sulfate is involved in methods for removing impurities from chemical compounds. A recent study focused on developing a technique to remove sodium sulfate from iron phosphate, which is crucial for producing high-purity materials for various industrial applications. This research highlights sodium sulfate′s role in refining chemical processes and improving product quality (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.