Fontos dokumentumok
403008
Sodium sulfate decahydrate
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Glauber’s salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
crystals
szennyeződések
≤0.01% insolubles
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp
32.4 °C
oldhatóság
water: soluble 322.2 g/L at 20 °C
sűrűség
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤3 ppm
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)