Merck
212865
Sigma-Aldrich
Copper(I) bromide
98%
Szinonimák:
Cuprous bromide
Méret kiválasztása
50 G
18 200,00 Ft
250 G
42 800,00 Ft
18 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 G
18 200,00 Ft
250 G
42 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CuBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.45
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
98%
Forma:
solid
18 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: catalyst
core: copper
mp
504 °C (lit.)
sűrűség
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Copper(I) bromide (CuBr) may be used in the synthesis of the following:
  • enantioenriched, functionalized and protected propargylamines[1]
  • polyvinylchloride bearing benzoxazine side groups[2]
  • polybutadiene having benzoxazine side-groups (PB-benzoxazine)[3]
  • mononuclear complexes [Cu(L)(PPh3)2Br][4]
  • Copper(I) bromide along with N-(n-octyl)-2-pyridylmethanimine participates in the living-radical polymerization of methyl methacrylate.[5]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Copper (I) bromide/N-(n-octyl)-2-pyridylmethanimine-mediated living-radical polymerization of methyl methacrylate using carbosilane dendritic initiators.
Hovestad NJ, et al.
Macromolecules, 33(11), 4048-4052 (2000)
Enantioselective synthesis of propargylamines by copper-catalyzed addition of alkynes to enamines.
Christopher Koradin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(14), 2535-2538 (2002-08-31)
Copper (I) bromide complexes with heterocyclic thiones and triphenylphosphine as ligands. The X-ray crystal structure of copper (I) pyrimidine-2-thione bis (triphenylphosphine) bromide [Cu (PPh 3) 2 (PymtH) Br].
Lecomte C, et al.
Polyhedron, 8(8), 1103-1109 (1989)
Thermally curable polyvinylchloride via click chemistry.
Kiskan B, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 46(11), 3512-3518 (2008)
B Podobnik et al.
Bioconjugate chemistry, 26(3), 452-459 (2015-01-30)
The covalent attachment of poly(ethylene glycol) (PEG) to therapeutic proteins is a commonly used approach for extending in vivo half-lives. A potential limitation of this PEGylation strategy is the adverse effect of PEG on conjugate viscosity. Interferon-alpha (IFN) was conjugated