Fontos dokumentumok
8.41692
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
for synthesis
Szinonimák:
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H23N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
221-201-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
155 °C
hatékonyság
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.1-5.7 % (v/v)
pH
11.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
<-18 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 76 °C
sűrűség
0.828 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(CCN(C)C)(CCN(C)C)C
InChI
1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup