Fontos dokumentumok
221775
Copper(II) bromide
99%
Szinonimák:
brominating agent, Cupric bromide
Teszt
99%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
mp
498 °C (lit.)
sűrűség
4.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Cu]Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- catalyst in cross coupling reactions.
- co-catalyst in Sonogashira coupling.
- Lewis acid in enantioselective addition of alkynes.
- reducing agent, when complexed by three molecules of pyridine initiators for the controlled polymerization of styrene, methyl acrylate and methyl methacrylate.
Reductive homocoupling of α-bromo- α- chlorocarboxylates to dimethyl α, α′ dichlorosuccinate derivatives in presence of CuBr/LiOCH3 in methanol has been reported.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
ARGET ATRP procedure facilitates PMMA polymer brush growth with surface cleaning and initiator monolayer deposition.