Fontos dokumentumok
1.03098
Supelco
2,2′-Bipyridine
GR for analysis (reagent for iron(II) and molybdenum) ACS
Szinonimák:
2,2′-Bipyridine, Reagents for Iron(II) and molybdenum, α,α′-Dipyridyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
206-674-4
NACRES:
NB.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
625-1250 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7.5 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
70-72 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 121 °C
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
n1c(cccc1)c2ncccc2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • A novel high-throughput analytical method to quantify microplastics in water by flow cytometry.: In this paper water is used to wash the Natural aquarium silica sand and also to prepare the model for the removal of microplastics. (Li et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 70 - 72 °C
Absorbance of solution (50% w/v; methanol): conforms
Sensitivity (to ferrous ion): passes test
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
267.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
131 °C - closed cup