Fontos dokumentumok
224332
Copper(I) chloride
ReagentPlus®, purified, ≥99%
Szinonimák:
Copper monochloride, Cuprous chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.3 mmHg ( 546 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: copper
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
bp
1490 °C (lit.)
mp
430 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)