Fontos dokumentumok
8.14658
Sigma-Aldrich
Copper(II) bromide
for synthesis
Szinonimák:
Copper(II) bromide, Copper dibromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Br2Cu
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
232-167-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
crystals
hatékonyság
536 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
900 °C/1013 hPa
mp
498 °C
oldhatóság
1200 g/L
sűrűség
4.71 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
2000 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cu](Br)Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3