Merck
923060
Sigma-Aldrich
Copper(I) bromide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Cuprous bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CuBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.9% trace metals basis
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: copper
mp
504 °C (lit.)
sűrűség
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Copper bromide (CuBr) is used in Sandmeyer’s reaction to prepare aryl bromides from aryl diazonium salts. It is also used as a co-catalyst in Sonogashira coupling reaction. CuBr reacts with organolithium compounds to form organocopper complexes that are commonly used in organic synthesis for C-C bond formation.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Recent advances and perspectives in copper-catalyzed Sonogashira coupling reactions.
Thomas, A. et al
Royal Society of Chemistry Advances, 4(42), 21688-21698 (2014)
Cu (I)/Cu (II)/TMEDA, new effective available catalyst of sandmeyer reaction
Sigeev, A. S., et al
European Journal of Organic Chemistry, 48(8), 1055-1058 (2012)
Unravelling the hidden link of lithium halides and application in the synthesis of organocuprates
Yi, H., et al
Nature Communications, 8, 14794 -14794 (2017)