Merck
Réz katalizátorok
A réz periódusos rendszer szimbóluma
A rézkatalizátorok hasznosak enyhébb reakciókörülmények között, és kiváló hozamot mutatnak. A kémiai reakciók azonban lassúak és magas hőmérsékletet igényelnek. A szén-szén- és szén-heteroatom kötések kialakítására irányuló, átmenetifém közvetítésű reakciók közül a rézkatalízist az Ullmann-reakciókban, a Diels-Alder-reakciókban, a gyűrűbővítésekben, a Castro-Stevens-kapcsolásban, a Kharasch-Sosnovsky-reakcióban és a Huisgen-féle 1,3-dipoláris cikloaddíció egy figyelemre méltó változatában használják, amely Cu(I)-katalizátort használ, és amelyet Meldal és Sharpless egymástól függetlenül fejlesztett ki. Ez az úgynevezett réz(I)-katalizált azid-alkin cikloaddíció (CuAAC) egy terminális alkinből és egy azidból triazolt eredményez.
A szén-szén kötések és a szén-heteroatom kötések katalizálása központi szerepet játszik a szintetikus kémiában, valamint a farmakológiai, anyagi és biológiai vegyületek szintézisében. A rézkatalizált keresztkapcsolási reakciókhoz adalékként használt szerves oldószerek és ligandumok javíthatják a reakcióhozamot és enyhébb körülményeket használhatnak. Hatékony rézkatalizátorokat és prekatalizátorokat, valamint réztartalmú fémorganikus váz (MOF) komponenseket kínálunk.